Bisindolylmaleimide I hydrochloride ≥99% (par HPLC)
Marques : ENZO LIFE SCIENCESTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Anti-inflammatory agent and protein kinase C inhibitor.
Enhanced, water soluble form of Bisindolylmaleimide I.
Formule:
C₂₅H₂₄N₄O₂·HCl |
Numéro CAS:
176504-36-2 |