Imprimer
Leukotriene B4 ≥99% (par HPLC)
Marques : Enzo Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
BMLLB0040050 BMLLB0041000
ENZOBMLLB0040050EA 371 EUR
ENZOBMLLB0040050 ENZOBMLLB0041000
Leukotriene B4 ≥99% (par HPLC)
Leukotriene B4
Prostanoid receptor ligand.
Activator of PPARα. Stimulates leukocyte functions including chemokinesis, chemotaxis, lysosomal enzyme release, adhesion, stimulation of ion fluxes, superoxyde anion production and C3b receptor expression. Induces vascular permeability, NK cell activity, and broncho-constriction.
Formule: C₂₀H₃₂O₄
Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro MDL: MFCD00135630
Numéro CAS: 71160-24-2
UN: 1170
ADR: 3,II
Indice Merck: 14,05455
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ccd5857b4d22057675895bd641d7c4031c8ac27&vid=dec0aaed8990cc5886bad19c5ae1aa0dae10ea48&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (50 µg size) 50 µg/ml
Concentration (1 mg size) 1 mg/ml
Formulation Oil dissolved in ethanol.
Purity ≥99% (HPLC)
Source Synthetic