Nocodazole ≥98%
Marques : ENZO LIFE SCIENCESTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Methyl (6-(thiophene-2-carbonyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate
Microtubule inhibitor
Synthetic reversible microtubule inhibitor.
Formule:
C₁₄H₁₁N₃O₃S |
Numéro MDL:
MFCD00005588 Numéro CAS: 31430-18-9 |