SC-51322 ≥98%
Marques : ENZO LIFE SCIENCESTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
3-chloro-N'-[3-(furan-2-ylmethylsulphanyl)propanoyl]-6H-benzo[b][1,4]benzoxazepine-5-carbohydrazide
Prostanoid receptor inhibitor
A potent and selective prostaglandin E2 antagonist (pA2=8.1). Displays in vivo analgesic activity in the mouse (ED50=0.9 mg/kg).
Formule:
C₂₂H₂₀ClN₃O₄S |
Numéro MDL:
MFCD00916246 Numéro CAS: 146032-79-3 |