Picotamide ≥98%
Marques : ENZO LIFE SCIENCESTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-Methoxy-N1,N3-bis(pyridin-3-ylmethyl)isophthalamide
Thromboxane A2 antagonist and TXA2 synthase inhibitor
A dual activity thromboxane A2 antagonist and TXA2 synthase inhibitor. Clinically useful antiplatelet agent.
Formule:
C₂₁H₂₀N₄O₃ Poids moléculaire: 376.416 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00866792 Numéro CAS: 32828-81-2 |