Imprimer
SR-12813 ≥98%
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BMLGR2420010 BMLGR2420050
ENZOBMLGR2420010EA 114 EUR
ENZOBMLGR2420010 ENZOBMLGR2420050
SR-12813 ≥98%
SR-12813
PXR activator
Potent and selective PXR agonist. (EC50=200 nM for human PXR). A weak activator of rat and mouse PXR. Inhibits cholesterol biosynthesis in a number of species.
Formule: C₂₄H₄₂O₇P₂
Numéro MDL: MFCD00888473
Numéro CAS: 126411-39-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=676be6f50009ee6bb0368c2d3af1ab0fcba57d37&vid=ebec33e5ed84efeceb452906af8b4bd678466212&prid=web&clid=SAPDAM