Imprimer
Tyrphostin 1 ≥99%
Marques : ENZO LIFE SCIENCES
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Tyrphostin A1, 2-(4-Methoxybenzylidene)malononitrile, ((4-Methoxyphenyl)methylene)methane-1,1-dicarbonitrile, (4-Methoxybenzylidene)malononitrile
BMLEI1900020 BMLEI1900100
ENZOBMLEI1900020EA 84.7 EUR
ENZOBMLEI1900020 ENZOBMLEI1900100
Tyrphostin 1 ≥99%
Tyrphostin 1
An inactive tyrphostin, which may be used as a negative control.
Soluble in 100% ethanol (25 mg/ml, warm) or DMSO (25 mg/ml).
Formule: C₁₁H₈N₂O
Poids moléculaire: 184.198 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019787
Numéro CAS: 2826-26-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1db17f422db415ed0204addb7a770a1ceb99dac2&vid=ef3572333104d4cedb53d929035193baf3efd8a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99%