Imprimer
Sterisart® Universal, pompes péristaltiques de test de stérilité Gen 4
Fournisseur: Sartorius
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
16421-A 16421-B 16421-E
SART16421-AEA 29730 EUR
SART16421-A SART16421-B SART16421-E
Sterisart® Universal, pompes péristaltiques de test de stérilité Gen 4
Pompe Pompes péristaltiques
La pompe universelle Sterisart®, Gen 4, est une pompe péristaltique robuste et fiable, fabriquée en acier inoxydable 316L finition miroir et utilisée pour le transfert d'échantillons et de milieux dans les conteneurs de tests de stérilité de la famille Sterisart®.
  • Profil bas et compact à faible encombrement
  • Répartition égale des volumes de liquide
  • Acier inoxydable de grade 316L à finition miroir
  • Robuste et durable : Compatible avec tous les stérilisants couramment utilisés et entièrement résistant aux VHP
  • Conception ouverte : Compatible avec d'autres dispositifs de filtration
  • Capteur de pression en temps réel
  • Lecteur de codes-barres intégré compatible avec 28 formats
  • Logiciel avancé conçu pour 21 CFR Partie 11
  • Rapport électronique détaillé personnalisable détaillant toutes les interactions de l'utilisateur avec la pompe
  • Le configurateur de flux de travail permet une semi-automatisation des flux de travail des tests de stérilité avec un guidage visuel du flux de travail
  • Configuration et utilisation à distance pour limiter l'exposition aux substances dangereuses
La 4e génération de la pompe de test de stérilité Sterisart® Universal présente un design compact et universel qui s'adapte facilement à divers espaces de travail, y compris les paillasses des salles blanches, les flux d'air laminaires / les enceintes de sécurité biologique et d'autres systèmes de traitement aseptique avancés, tels que les RABS et les isolateurs de test de stérilité.
Conçu pour une décontamination impeccable avec des composants détachables sans effort. Dotée d'un écran tactile haute résolution de 7 pouces optimisé pour une utilisation avec des gants d'isolateur.
Grâce à sa conception modulaire flexible et à sa facilité de mise à niveau, elle vous permet de choisir la version qui correspond à vos exigences, à votre budget et à vos objectifs opérationnels.
Le modèle Basic offre des fonctions clés sans le coût supplémentaire d'un affichage numérique.
Le modèle Essential comprend un écran numérique convivial pour la visualisation des données en temps réel.
Le Modèle Advanced intègre un logiciel conforme à la norme 21 CFR Part 11 pour une meilleure traçabilité.
Les applications comprennent les tests de stérilité des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux stériles, ainsi que les tests de stérilité des milieux de culture cellulaire.
La tête de rotor est conçue pour une précision et une fiabilité supérieures, offrant un déplacement précis du liquide pour une distribution cohérente du volume dans la famille Sterisart® de boîtes de test de stérilité.
Le guide intuitif des tubes et les pinces facilitent l'enfilage des tubes, et le mécanisme de verrouillage manuel à sécurité intégrée réduit le risque de blocage accidentel et les temps d'arrêt associés aux systèmes de fermeture automatisés.
La pompe présente également un design ouvert. Grâce à son plateau de vidange coulissant et polyvalent, elle s'adapte à toute une série de conteneurs de tests de stérilité disponibles sur le marché. Chaque élément de la pompe est conçu pour être facile à utiliser. L'orientation, le pivotement, l'inclinaison et la hauteur des différents éléments peuvent être réglés pour un confort optimal. La pompe comprend également un système personnalisable de surveillance de la surpression en temps réel.
Le système est accompagné de documents de qualification (IQ/OQ) pour garantir sa crédibilité, ainsi que de manuels d'utilisation détaillés pour l'assistance et la maintenance.
La pompe universelle Sterisart® est plus qu'un simple appareil, c'est une solution complète associée à la famille Sterisart® - un système de filtration à membrane fermée à la pointe de la technologie pour les tests de stérilité par libération de lots.