Imprimer
Nettoyant haute performance pour sols et surfaces, TANET SR15 F
Fournisseur: WERNER MERTZ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
712605_U 712605
TANA712605_UEA 12.6 EUR
TANA712605_U TANA712605
Nettoyant haute performance pour sols et surfaces, TANET SR15 F
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
TANET SR15 F est un puissant nettoyant d'entretien pour sols et surfaces, sans parfum ni colorant, aux propriétés environnementales exceptionnelles. Respectant les cycles biologiques, il veille à la santé des personnes et à la sécurité du personnel de nettoyage. Tout en améliorant la sécurité du travail, la puissance extraordinaire de TANET SR15 F garantit, à faible concentration d'utilisation, des performances de nettoyage exceptionnelles avec un minimum d'efforts et de coûts.
  • Haute mouillabilité
  • Résultats de nettoyage parfaits
  • Sans parfum ni colorant
Son bonnes propriétés de mouillage permettent d'éliminer facilement et complètement la saleté et la graisse des sols en pierre poreuse et même des surfaces hydrophobes telles que le PUR, sans laisser de traces ou de rayures.
Principalement composé de ressources renouvelables et ne contenant ni parfum ni colorant, TANET SR15 F assume la responsabilité des générations futures.
Application: TANET SR15 F convient à tous les sols résistants à l'eau tels que la pierre, le caoutchouc, le linoléum, le PVC, le PUR, etc. Il est particulièrement adapté aux sols recouverts de vernis acryliques et à toutes les surfaces lavables telles que le plastique, le verre, la céramique, le métal et les vernis.