Imprimer
Kit SureSwab Rapid pour tests de dépistage de drogues multiples
Marques : SURESCREEN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SURESWABRAPID6 SWABRAPID6
SURESURESWABRAPID6EA 403 EUR
SURESURESWABRAPID6 SURESWABRAPID6
Kit SureSwab Rapid pour tests de dépistage de drogues multiples
Systèmes de diagnostic clinique Réactifs et Kits de diagnostic clinique
Le kit SureSwab Rapid est une forme rapide et facile de dépistage des drogues par voie orale.
  • Optimisation du temps de collecte
  • Éponge plus petite pour une saturation plus facile
  • Indicateur de saturation de l'éponge
  • Détection du cannabis parental et métabolique
  • Conception mince pour faciliter le transport
  • Test simultané de six paramètres
Le SureSwab Rapid est un test de dépistage facile à utiliser qui permet de détecter plusieurs paramètres de drogues dans le liquide buccal. Il est conçu pour être moins invasif afin d'améliorer l'expérience du donneur et permet un temps de collecte rapide. Une solution simple adaptée aux tests sur le lieu de travail, aux tests de désintoxication et aux tests cliniques.
Informations de livraison: Livré avec bandelette de test, collecteur d'écouvillon, carte de procédure et notice d'utilisation du produit.
Attention: Réservé à un usage professionnel.