Disponibles depuis des décennies, les papiers indicateurs de pH se sont établis comme le standard dans de nombreux domaines d‘application. Ces papiers indiquent une couleur différente pour chaque valeur de pH; il suffit de comparer cette couleur avec l’échelle de couleurs qui accompagne le papiers indicateur; selon le papier, le degré de précision est de 0,2 à 1 unité de pH.
- Stabilité sur le long-terme, et protection contre les influences externes grâce à la bobine en plastique
- Aucun accessoire nécessaire – toujours prêt à l’emploi
- Résultats fiables grâce à une lecture simple et précise par comparaison avec l’échelle de couleurs
- Les papiers indicateurs existent en rouleaux de 5 m de long et 7 mm de largeur
Les papiers indicateurs sont fabriqués avec du papier filtre de haute qualité. L’utilisateur pourra toujours se fier au résultat qu’il lira. Les couleurs des échelles de couleurs sont mélangées spécialement pour correspondre exactement à la réaction par la couleur des papiers indicateurs. D’où une lecture simple et précise des résultats.