Imprimer
Caps, KIM-KAP™, disposable, KIMBLE®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
391-0505EA 28.2 EUR
391-0505 391-0508 391-0507 391-0501 391-0523 391-0503 391-0520 391-0500 391-0521 391-0509 391-0517 391-0516 391-0519 391-0518 391-0513 391-0512 391-0515 391-0514 391-0498 391-0497 391-0511 391-0510 391-0499 391-0496 391-0495
Caps, KIM-KAP™, disposable, KIMBLE®
Capuchons Bouchons pour tubes à essais
PP, coloured.
These caps are designed to fit culture tubes with outer Ø ranging from 13 to 38 mm.