Ces spectrophotomètres UV/Vis-NIR offrent une très grande flexibilité dans l'évaluation et le contrôle qualité d'échantillons solides, de composants tyoiquement optiques, ou de surfaces revêtues. Ils peuvent être configurés pour effectuer des opérations de mesure non destructives; il suffit de les équiper des accessoires requis, pour des utilisations telles que:
- Mesure de réflectance de microéchantillon
- Mesure de réflectance/transmission d'eau
- Mesure de réflexion de couche mince en optique
- Mesure de transmittance de lentille
- Évaluation de cellules solaires et de verre traité
Les accessoires de haute précision peuvent mesurer selon une grande variété d'angles d'incidence
Pour les surfaces en verre traité, l'accessoire de réflectance absolue à angle variable (20 à 60°) mesure la réflectance et la transmittance absolues selon l'angle souhaité, par rotation indépendante du détecteur et de la chambre d'échantillon.
Informations de commande: Pour de plus amples informations sur la gamme d'accessoires, veuillez contacter votre agence Avantor.