Imprimer
Acide nitrique 60% dans l'eau, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
133620010 133620025 133620011 133620026
ACRO133620010EA 69.3 EUR
ACRO133620010 ACRO133620025 ACRO133620011 ACRO133620026
Acide nitrique 60% dans l'eau, très pur
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Point d'ébullition: ∼120 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1,33 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Titration with NaOH 59.0 to 63.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 7.6 to 8.2 % H
Specific optical rotation +78° to +86° (20°C, 589 nm) (c=0.8 in chloroform)