Chlorure de phénoxyacétyle 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Phenoxyacetyl chloride
Formule:
C₈H₇ClO₂ Point d'ébullition: 225 °C (1013 hPa) Point de fusion: 28…30 °C Densité: 1,23 g/cm³ Point éclair: 108 °C |
Numéro MDL:
MFCD00000726 Numéro CAS: 701-99-5 EINECS: 211-862-4 UN: 3265 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear light yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5324 to 1.5344 (20°C, 589 nm) |
Titration RCOCl | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...