Cuivre, en poudre
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
Cu Poids moléculaire: 63.55 g/mol Point d'ébullition: 2595 Point de fusion: 1083 Densité: 8.94 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010965 Numéro CAS: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 UN: 3089 ADR: 4.1 III Indice Merck: 13,02545 |