Imprimer
Anhydride heptafluorobutyrique, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): HFBA, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoic anhydride, Perfluorobutyric anhydride, HFAA
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
77253-10ML 77253-50ML 77253-10X1ML
77253-10MLEA 237 EUR
77253-10ML 77253-50ML 77253-10X1ML
Anhydride heptafluorobutyrique, Supelco®
Anhydride heptafluorobutyrique
Formule: C₈F₁₄O₃
Poids moléculaire: 410.06 g/mol
Point d'ébullition: 108
Point de fusion: 14
Densité: 1.653 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00000432
Numéro CAS: 336-59-4
EINECS: 206-410-8
UN: 3625
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11d432a16fec704767a62ee6495a977c3fb60ef5&vid=ecbd3a27289e020ae84495d81988cec2776c3c1e&prid=web&clid=SAPDAM