Imprimer
di-Sodium oxalate 0.05 M (COO)2Na2 solution volumétrique, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Oxalate de disodium
35240-1L 35240-20L
35240-1LEA 60.8 EUR
35240-1L 35240-20L
di-Sodium oxalate 0.05 M (COO)2Na2 solution volumétrique, Fluka™
di-Sodium oxalate
Formule: Na₂C₂O₄
Poids moléculaire: 134 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012465
Numéro CAS: 62-76-0
EINECS: 231-791-2
Indice Merck: 13,08723
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002