Imprimer
Hydroxyde de caesium 50% (p/p) , 99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
16505.MZ 16505.NF
16505.MZEA 467 EUR
16505.MZ 16505.NF
Hydroxyde de caesium 50% (p/p) , 99% (base métaux)
Hydroxyde de caesium
Purity: 99% CAS No.: 21351-79-1 Molecular Formula: CsOH Formula Weight: 149.91 Physical Form: Liquid Density: 1.725 Appearance: Colourless Odour: Odourless UN No.: 2681 MDL No.: MFCD00010964
Formule: CsOH
Poids moléculaire: 149.91 g/mol
Point de fusion: 338.85
Densité: 1.725
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010964
Numéro CAS: 21351-79-1
EINECS: 244-344-1
UN: 2681
ADR: 8 II