Hydroxyde de caesium 50% dans l'eau 99.9% (sur base traces de métaux) pour analyses
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
CsOH Poids moléculaire: 149.91 g/mol Point de fusion: 338.85 Densité: 3.675 |
Numéro MDL:
MFCD00010964 Numéro CAS: 21351-79-1 EINECS: 244-344-1 UN: 2681 ADR: 8 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Solution |
Additional info | Trace analysis values are on dry salt basis |
Titration with HCl | 48 to 52 % (As CsOH) |
Chloride (Cl) | ≤100 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤25 ppm |
Aluminium (Al) | ≤5 ppm |
Barium (Ba) | ≤15 ppm |
Calcium (Ca) | ≤2 ppm |
Chromium (Cr) | ≤1 ppm |
Iron (Fe) | ≤1 ppm |
Lithium (Li) | ≤1 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤1 ppm |
Manganese (Mn) | ≤1 ppm |
Potassium (K) | ≤200 ppm |
Rubidium (Rb) | ≤10 ppm |
Sodium (Na) | ≤100 ppm |
Strontium (Sr) | ≤5 ppm |
Phosphorus pentoxide (P2O5) | ≤5 ppm |
Silicon dioxide (SiO2) | ≤50 ppm |