Imprimer
Hydroxyde de caesium hydraté ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
13233.06 13233.14 13233.22
13233.06EA 42.2 EUR
13233.06 13233.14 13233.22
Hydroxyde de caesium hydraté ≥99.9% (base métaux)
Hydroxyde de caesium hydraté
Purity: 99.9% CAS No.: 12260-45-6 Molecular Formula: CsOH.xH2O (15-20% H2O) Formula Weight: 149.91(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,2013 UN No.: 2682 MDL No.: MFCD00010964
Formule: HCsO·H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010964
Numéro CAS: 12260-45-6
EINECS: 244-344-1
UN: 2682
ADR: 8,II
Indice Merck: 14,2013