Imprimer
Hydroxyde de caesium monohydraté 96% CsCO₃ <5%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B22480.06 B22480.14 B22480.22 B22480.36
B22480.06EA 32.6 EUR
B22480.06 B22480.14 B22480.22 B22480.36
Hydroxyde de caesium monohydraté 96% CsCO₃ <5%
Hydroxyde de caesium monohydraté
Purity: 96% CAS No.: 35103-79-8 Molecular Formula: CsOH.H2O Formula Weight: 167.93 (149.91anhy) Odour: Odourless Melting Point: 205-206° UN No.: 3262 MDL No.: MFCD00149664
Formule: HCsO·1H₂O
Point de fusion: 205…206 °C
Densité: 1,870
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149664
Numéro CAS: 35103-79-8
EINECS: 244-344-1
UN: 3262
ADR: 8,II
Indice Merck: 14,2013