Imprimer
Bovine casein
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
276070010 276071000 276070050 276070250
ACRO276070010EA 138 EUR
ACRO276070010 ACRO276071000 ACRO276070050 ACRO276070250
Bovine casein
Protéines et Peptides
  • Infrared spectrum: Conforms
  • Loss on drying: =<13 % (110°C, 3 h)
  • Protei: >=92 % (F= N x 6.38) On dry substance
  • Ash: =<3 % (On dry substance)
  • Free acid: =<1 % (as Lactic acid)
  • Impurity: =<2.5 % (Fat) On dry substance