Sulfure de dimethyle-borane 2 mol/l dans le THF, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Borane-methyl sulphide complex
Formule:
C₂H₉BS Poids moléculaire: 75.97 g/mol Point de fusion: -27 Point éclair: –17 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00013189 Numéro CAS: 13292-87-0 EINECS: 236-313-6 UN: 3399 ADR: 4.3 I |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Solution |
Strength | 1.8 to 2.2 M |
Loss on drying | 4 % to 9 % (1 g, 105°C) (vacuum) |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | (20°C, 589 nm) (on dry substance) |