Imprimer
Sulfure de dimethyle-borane 2 M dans le toluène
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Conditionné sous argon dans des flacons ChemSeal™ refermables.
42963.AE 42963.AP
42963.AEEA 171 EUR
42963.AE 42963.AP
Sulfure de dimethyle-borane 2 M dans le toluène
Sulfure de dimethyle-borane
CAS No.: 13292-87-0 Molecular Formula: C2H9BS Formula Weight: 75.97 Flash Point: 7°(45°F) Physical Form: Liquid Density: 0.856 Appearance: Colourless Beilstein Reference: 3663489 UN No.: 3399 MDL No.: MFCD00013189
Formule: C₂H₉BS
Densité: 0,856
Point éclair: 7 °C (45 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013189
Numéro CAS: 13292-87-0
EINECS: 236-313-6
UN: 3399
ADR: 4.3,I