Sulfure de dimethyle-borane
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Borane-methyl sulphide complex
Conditionné sous argon dans des flacons ChemSeal™ refermables.
Packaged under Argon in resealable ChemSeal® bottles
CAS No.: 13292-87-0
Molecular Formula: C2H9BS
Formula Weight: 75.97
Flash Point: -1°(31°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.801
Refractive Index: 1.4570
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Unpleasant
Melting Point: -38°
Boiling Point: ca 44° dec.
Beilstein Reference: 3663489
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00013189
Formule:
C₂H₉BS Poids moléculaire: 75.97 g/mol Point d'ébullition: ∼44 °C (déc.) Point de fusion: –38 °C Densité: 0.801 Point éclair: –1 °C (31 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013189 Numéro CAS: 13292-87-0 EINECS: 236-313-6 UN: 2924 ADR: 3 II |