Baryum hydroxyde octahydraté 99.95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Baryum hydroxyde à 8 molécules d'eau
Formule:
Ba(OH)₂·8H₂O Poids moléculaire: 315.47 g/mol Point d'ébullition: 780 Point de fusion: 78 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149152 Numéro CAS: 12230-71-6 EINECS: 241-234-5 UN: 3262 ADR: 8 II Indice Merck: 13,00980 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder or crystals or flakes and/or chunks |
Total trace metal impurities | ≤0.05 % |