Imprimer
Ammonium heptamolybdate 10% en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
85226.260 85226.290
PRLS85226.260EA 0 EUR
PRLS85226.260 PRLS85226.290
Ammonium heptamolybdate 10% en solution aqueuse
Ammonium heptamolybdate
Formule: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Numéro MDL: MFCD00167059
Numéro CAS: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4