Acide 2-chloro-5-pyridinemétaborique 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Chloropyridine-5-boronic acid, 2-Chloro-5-pyridinylboronic acid, 6-Chloro-3-pyridinylboronic acid, (6-Chloropyridin-3-yl)boronic acid, 6-Chloropyridine-3-boronic acid
Purity: 96%
CAS No.: 444120-91-6
Molecular Formula: C5H5BClNO2
Formula Weight: 157.37
Melting Point: 154-157°
Beilstein Reference: 9119810
Formule:
C₅H₅BClNO₂ Point de fusion: 154…157 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03094998 Numéro CAS: 444120-91-6 |