Imprimer
5-Chloro-2,3-diaminopyridine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,3-Diamino-5-chloropyridine
350340050 350340250
ACRO350340050EA 40.4 EUR
ACRO350340050 ACRO350340250
5-Chloro-2,3-diaminopyridine 97%
5-Chloro-2,3-diaminopyridine
Formule: C₅H₆ClN₃
Poids moléculaire: 143.58 g/mol
Point d'ébullition: 338.9 °C
Point de fusion: 170…175 °C
Numéro MDL: MFCD01230986
Numéro CAS: 25710-20-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %