Imprimer
5-Bromo-2,3-diaminopyridine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-Bromopyridine-2,3-diyldiamine, 2,3-Diamino-5-bromopyridine
L19435.06 L19435.14
L19435.06EA 20.4 EUR
L19435.06 L19435.14
5-Bromo-2,3-diaminopyridine 97%
5-Bromo-2,3-diaminopyridine
Purity: 97% CAS No.: 38875-53-5 Molecular Formula: C5H6BrN3 Formula Weight: 188.03 Melting Point: 153-161° Beilstein Reference: 119436 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00460094
Formule: C₅H₆BrN₃
Poids moléculaire: 188.03 g/mol
Point d'ébullition: 321
Point de fusion: 153…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00460094
Numéro CAS: 38875-53-5
EINECS: 254-172-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III