β-Alanine 99, Millipore®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
H-Bala-OH, H-β-Ala-OH
MQ100
Formule:
C₃H₇NO₂ Poids moléculaire: 89.09 g/mol Point d'ébullition: 201 Point de fusion: 94 Densité: 1.44 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008200 Numéro CAS: 107-95-9 EINECS: 203-536-5 Indice Merck: 13,00204 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 99% min |
Heavy metals (as Pb) | 0.001% max |
Identity (IR-spectrum) | passes test |
TLC-test | passes test |