β-Alanine 98
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
H-Bala-OH, H-β-Ala-OH
Purity: 98%
CAS No.: 107-95-9
Molecular Formula: C3H7NO2
Formula Weight: 89.09
Physical Form: Cryst powder
Density: 1.437
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 205° dec.
Beilstein Reference: 906793
Merck Reference: 14,205
MDL No.: MFCD00008200
Formule:
C₃H₇NO₂ Poids moléculaire: 89.09 g/mol Point d'ébullition: 201 Point de fusion: ∼ 205 °C (déc.) Densité: 1.437 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008200 Numéro CAS: 107-95-9 EINECS: 203-536-5 Indice Merck: 13,00204 |