Imprimer
Acide 2-hydroxyisobutyrique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide α-hydroxyisobutyrique, Acide 2-hydroxy-2-méthylpropionique
173100250 173101000 173100010
ACRO173100250EA 51.5 EUR
ACRO173100250 ACRO173101000 ACRO173100010
Acide 2-hydroxyisobutyrique 98%
Acide 2-hydroxyisobutyrique
Formule: C₄H₈O₃
Point d'ébullition: 84 °C (1,5 mmHg)
Point de fusion: 77…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004459
Numéro CAS: 594-61-6
EINECS: 209-848-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 81 °C
Titration with NaOH ≥97.5 to 102.5 %