Acide 2-hydroxyisobutyrique, (max. 2% H₂O) 99% (poids sec)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Acide α-hydroxyisobutyrique, Acide 2-hydroxy-2-méthylpropionique
Purity: 99%
CAS No.: 594-61-6
Molecular Formula: C4H8O3
Formula Weight: 104.11
Melting Point: 77-80°
Boiling Point: 114°/12mm
MDL No.: MFCD00004459
Formule:
C₄H₈O₃ Point d'ébullition: 114 °C (12 mmHg) Point de fusion: 77…80 °C Densité: 1,24 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004459 Numéro CAS: 594-61-6 EINECS: 209-848-8 |