Imprimer
Acide 2-bromo-4-pyridinemétaborique 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-Bromopyridin-4-yl)boronic acid, 2-Bromo-4-pyridinylboronic acid, 2-Bromopyridine-4-boronic acid
H27599.MD H27599.03
H27599.MDEA 122 EUR
H27599.MD H27599.03
Acide 2-bromo-4-pyridinemétaborique 95%
Acide 2-bromo-4-pyridinemétaborique
Purity: 95% CAS No.: 458532-94-0 Molecular Formula: C5H5BBrNO2 Formula Weight: 201.82 MDL No.: MFCD06798244
Formule: C₅H₅BBrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798244
Numéro CAS: 458532-94-0