Acide 2-bromoisobutyrique 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Acide 2-bromo-2-méthylpropionique, Acide α-bromoisobutyrique
Formule:
C₄H₇BrO₂ Point d'ébullition: 198…200 °C (760 mmHg) Point de fusion: 41…46 °C Densité: 1,43 g/cm³ (20 °C) Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004168 Numéro CAS: 2052-01-9 EINECS: 218-139-2 UN: 3261 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow to orange Semitransparent crystalline powder or crystals or mass and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 41 to 46 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |