DL-Alanine ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
H-DL-Ala-OH, DL-α-Alanine, (±)-Alanine, α-Alanine
Purity: 99%
CAS No.: 302-72-7
Molecular Formula: C3H7NO2
Formula Weight: 89.09
Melting Point: ca 292° dec.
Beilstein Reference: 635807
Merck Reference: 14,204
MDL No.: MFCD00064408
Formule:
C₃H₇NO₂ Poids moléculaire: 89.09 g/mol Point d'ébullition: 189 Point de fusion: ∼ 292 °C (déc.) Densité: 1.42 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064408 Numéro CAS: 302-72-7 EINECS: 206-126-4 Indice Merck: 13,00203 |