Imprimer
Acide 2-aminoisobutyrique 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide 2-amino-2-méthylpropionique, Acide α-aminoisobutyrique, H-Aib-OH, 2-Méthylalanine
225760250 225761000
ACRO225760250EA 53.1 EUR
ACRO225760250 ACRO225761000
Acide 2-aminoisobutyrique 98+%
Acide 2-aminoisobutyrique
Formule: C₄H₉NO₂
Point d'ébullition: 204 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 335 °C
Densité: 1,278 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008049
Numéro CAS: 62-57-7
EINECS: 200-544-0
Indice Merck: 13,00444
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.0 %