Imprimer
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A12417.03 A12417.06
A12417.03EA 78.2 EUR
A12417.03 A12417.06
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile ≥98%
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 17417-09-3 Molecular Formula: C7H3FN2O2 Formula Weight: 166.11 Melting Point: 70-72° Beilstein Reference: 2048720 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00042299
Formule: C₇H₃FN₂O₂
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042299
Numéro CAS: 17417-09-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III