2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 82380-18-5
Molecular Formula: C7H4FNO
Formula Weight: 137.11
Melting Point: 123-126°
Beilstein Reference: 4741066
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00192177
Formule:
C₇H₄FNO Point d'ébullition: 261 °C (1013 hPa) Point de fusion: 123…126 °C Densité: 1,450 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00192177 Numéro CAS: 82380-18-5 EINECS: 422-810-7 ADR: 9,III |