Chlorure de 1-butylpyridinium ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 1124-64-7
Molecular Formula: C9H14ClN
Formula Weight: 171.67
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00060047
Formule:
C₉H₁₄ClN Point de fusion: 131…132 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00060047 Numéro CAS: 1124-64-7 |