Imprimer
4-Amino-3-nitrobenzonitrile 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Cyano-2-nitroaniline
B23463.03 B23463.06 B23463.14
B23463.03EA 35.9 EUR
B23463.03 B23463.06 B23463.14
4-Amino-3-nitrobenzonitrile 98%
4-Amino-3-nitrobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 6393-40-4 Molecular Formula: C7H5N3O2 Formula Weight: 163.14 Melting Point: 159-161° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00013373
Formule: C₇H₅N₃O₂
Point de fusion: 159…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013373
Numéro CAS: 6393-40-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III