4-Amino-3-méthylbenzonitrile 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Cyano-2-methylaniline
Purity: 98+%
CAS No.: 78881-21-7
Molecular Formula: C8H8N2
Formula Weight: 132.17
Melting Point: 93-94°
Beilstein Reference: 3235728
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD02093969
Formule:
C₈H₈N₂ Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa) Point de fusion: 93…94 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02093969 Numéro CAS: 78881-21-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |