Imprimer
4,4'-Bi-o-toluidine dichlorhydrate ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): o-Toluidine dihydrochloride
36626.14 36626.22 36626.36
36626.14EA 65.5 EUR
36626.14 36626.22 36626.36
4,4'-Bi-o-toluidine dichlorhydrate ACS
4,4'-Bi-o-toluidine dichlorhydrate
CAS No.: 612-82-8 Molecular Formula: C14H16N2.2HCl Formula Weight: 285.22 Physical Form: Solid Sensitivity: Air and Light Sensitive Appearance: White to cream Odour: Odourless Melting Point: 300° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00012960
Formule: C₁₄H₁₈Cl₂N₂
Poids moléculaire: 285.22 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012960
Numéro CAS: 612-82-8
EINECS: 210-322-5
UN: 3077
ADR: 9 III