Imprimer
4,4'-Bi-o-toluidine dichlorhydrate 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): o-Toluidine dihydrochloride
421131000 421135000 421130025 421130250
ACRO421131000EA 218 EUR
ACRO421131000 ACRO421135000 ACRO421130025 ACRO421130250
4,4'-Bi-o-toluidine dichlorhydrate 99%
4,4'-Bi-o-toluidine dichlorhydrate
Formule: C₁₄H₁₈Cl₂N₂
Poids moléculaire: 285.22 g/mol
Point de fusion: 130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012960
Numéro CAS: 612-82-8
EINECS: 210-322-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dry substance)
Water ≤5 % (K.F.)