Imprimer
4,4'-Bi-o-toluidine dichlorhydrate ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): o-Toluidine dihydrochloride
A18196.14 A18196.22
A18196.14EA 67.9 EUR
A18196.14 A18196.22
4,4'-Bi-o-toluidine dichlorhydrate ≥97%
4,4'-Bi-o-toluidine dichlorhydrate
Purity: 97% CAS No.: 612-82-8 Molecular Formula: C14H16N2.2HCl Formula Weight: 285.22 Odour: Odourless Melting Point: 300° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00012960
Formule: C₁₄H₁₈Cl₂N₂
Poids moléculaire: 285.22 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012960
Numéro CAS: 612-82-8
EINECS: 210-322-5
ADR: 9 III