o-Tolidine 95% pract.
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4,4'-Bi-o-toluidine
Formule:
[-C₆H₃(CH₃)-₄-NH₂]₂ Point d'ébullition: ∼361 °C (1013 hPa) Point de fusion: 125…132 °C Densité: ~ 1,234 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 244 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014773 Numéro CAS: 119-93-7 EINECS: 204-358-0 UN: 3077 ADR: 9,III Indice Merck: 12,09651 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Beige to grey to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 125 to 132 °C |
Titration with HClO4 | ≥94 % |