Imprimer
5-Amino-2-fluorobenzonitrile 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H26210.06 H26210.14
H26210.06EA 50.7 EUR
H26210.06 H26210.14
5-Amino-2-fluorobenzonitrile 97%
5-Amino-2-fluorobenzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 53312-81-5 Molecular Formula: C7H5FN2 Formula Weight: 136.13 Melting Point: 92-96° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00277872
Formule: C₇H₅FN₂
Point de fusion: 92…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00277872
Numéro CAS: 53312-81-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III