2-Amino-4-méthylbenzonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Cyano-5-methylaniline
Purity: 98%
CAS No.: 26830-96-6
Molecular Formula: C8H8N2
Formula Weight: 132.17
Physical Form: Powder
Melting Point: 91-93°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00173706
Formule:
C₈H₈N₂ Point de fusion: 91…93 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00173706 Numéro CAS: 26830-96-6 EINECS: 248-020-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |